Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien standard PTFE-instrumentsprøjter uden nåle
Description
- Sprøjtens levetid er exceptionel, når den bruges sammen med Hamilton™ præcisionssprøjtedrev
- Muliggør præcis væskehåndtering
- Gastæt for lækagefri ydeevne
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17.7 mm |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 200 psi |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Model- | 1010 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Show More |