Få mere at vide
Hamilton™ 1000 Series Luer Tip cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 11572515
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11572515 5 ml Hver
10342692 2,5 ml Hver
10748174 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11572515 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 DKK
    1282.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 397.65 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ideel til dispensering af mængder fra μ100 L op til 100 ml.
  • Mellemvolumen gastætte sprøjter
  • Luer spids
  • Cementeret nål
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler Skik
Diameter (metrisk) Indvendig 10.3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13.5 mm
Produkttype Gastæt sprøjtenål
Maks. Tryk 200 psig (13,8 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1005
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 5 ml
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Luerspids, cementeret