Få mere at vide
Hamilton™ 1000 Series Luer Tip cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 10748174
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10748174
Brand: Hamilton™ 81314
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til dispensering af mængder fra μ100 L op til 100 ml.
  • Mellemvolumen gastætte sprøjter
  • Luer spids
  • Cementeret nål
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler Skik
Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Produkttype Gastæt sprøjtenål
Maks. Tryk 200 psig (13,8 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1001
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 1 ml
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Luerspids, cementeret