Få mere at vide
Hamilton™ 1000 Series Luer Tip cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 10342692
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10342692 2,5 ml Hver
10748174 1 ml Hver
11572515 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10342692 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81414
Forventet forsendelse: 23-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til dispensering af mængder fra μ100 L op til 100 ml.
  • Mellemvolumen gastætte sprøjter
  • Luer spids
  • Cementeret nål
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler Skik
Diameter (metrisk) Indvendig 7.29 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 10.3 mm
Produkttype Gastæt sprøjtenål
Maks. Tryk 200 psig (13,8 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Model- 1002
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Luerspids, cementeret