Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Luer-Tip-sprøjter, LT-terminering
Artikelnummer. 10568891
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10568891 5 ml Hver
10548511 2,5 ml Hver
10538511 1 ml Hver
10098330 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10568891 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81501
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
1000 Series sprøjtetermineringer
Luer Tip (LT)- Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
TLL Ingen flange
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,41 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,53 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 10.3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13.5 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1005
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5 ml
Tilslutningstype Luer Tip