Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Luer-Tip-sprøjter, LT-terminering
Artikelnummer. 10538511
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10538511
Brand: Hamilton™ 81301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
1000 Series sprøjtetermineringer
Luer Tip (LT)- Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
TLL Ingen flange
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,18 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Tilslutningstype Luer Tip