Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Luer-Tip-sprøjter, LT-terminering
Beskrivelse
1000 Series sprøjtetermineringer
Luer Tip (LT)- Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
TLL Ingen flange
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,57 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,695 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 200 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |