Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Sprøjter med fast nål, LTN-terminering, 22 gauge, 2 tommer. Nål længde
Description
1000 Series sprøjtetermineringer
- Luer Tip Cemented Needle (LTN) - For sprøjter med mellemvolumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
TLL Ingen flange
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,18 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,016 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,028 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,355 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.02 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?