Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Sprøjter med fast nål, LTN-terminering, 22 gauge, 2 tommer. Nål længde
Volumen (metrisk):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Nålepunkt nummer:
2
3
5
Model-:
Model 1001
Model 1002
Model: 1002
Model: 1005
Model: 1010
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
1000 Series sprøjtetermineringer
- Luer Tip Cemented Needle (LTN) - For sprøjter med mellemvolumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
TLL Ingen flange
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
Nålemåler | 22 G |
Diameter (engelsk) Indre | 0,57 tommer. |
Diameter (engelsk) indre nål | 0,016 tommer. |
Diameter (metrisk) indre nål | 0.41 mm |
Diameter (engelsk) ydre nål | 0,028 tommer. |
Diameter (engelsk) Ydre | 0,695 tommer. |
Diameter (metrisk) Indvendig | 14.6 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 17.7 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Sprøjter med fast nål, LTN-terminering, 22 gauge, 2 tommer. Nål længde >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion