Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Sprøjter med fast nål, LTN-terminering, 22 gauge, 2 tommer. Nål længde
Artikelnummer. 10098400
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålepunkt nummer:
2
3
5
Model-:
Model 1001
Model 1002
Model: 1002
Model: 1005
Model: 1010
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålepunkt nummer Model- Pakningsstørrelse
10098400 10 ml 2 Model: 1010 Hver
10687255 5 ml 3 Model: 1005 Hver
10248051 1 ml 3 Model 1001 Hver
10538131 1 ml 2 Model 1001 Hver
10454291 5 ml 2 Model: 1005 Hver
10038350 2,5 ml 2 Model: 1002 Hver
10258384 10 ml 5 Model: 1010 Hver
10455631 1 ml 5 Model 1001 Hver
10048350 2,5 ml 5 Model 1002 Hver
10051642 5 ml 5 Model: 1005 Hver
10250723 10 ml 3 Model: 1010 Hver
10139731 2,5 ml 3 Model: 1002 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10098400 Supplier Hamilton™ Supplier No. 81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    780.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 259.16 DKK
    24% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
1000 Series sprøjtetermineringer
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) - For sprøjter med mellemvolumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
TLL Ingen flange
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,57 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,016 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,695 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 14.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 17.7 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- Model: 1010
Nålepunkt nummer 2
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) nål 5.1 cm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Luerspids, cementeret