Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Sprøjter med fast nål, LTN-terminering, 22 gauge, 2 tommer. Nål længde
Artikelnummer. 10048350
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålepunkt nummer:
2
3
5
Model-:
Model 1001
Model 1002
Model: 1002
Model: 1005
Model: 1010
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10048350
Brand: Hamilton™ 81443
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
1000 Series sprøjtetermineringer
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) - For sprøjter med mellemvolumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
TLL Ingen flange
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,28 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,016 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.29 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 10.3 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- Model 1002
Nålepunkt nummer 5
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Luerspids, cementeret