Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastæt AccuDil™ Sprøjter
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Spidsen tørrer det indre af sprøjtecylinderen fri for prøve
- Nyttigt med heterogene prøver, da det reducerer chancen for, at der opstår en aflejring og får stemplet til at fryse
- Gassteriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE |
| Oversigt | Gassteriliserbar |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 200 psig (13,8 bar) |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 20 °C |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Produktlinje | AccuDil |