Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastæt AccuDil™ Sprøjter
Artikelnummer. 10512131
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10512131
Brand: Hamilton™ 201400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med en præcisionsbearbejdet PTFE-stempelspids, som skaber en lækagefri tætning.
  • Spidsen tørrer det indre af sprøjtecylinderen fri for prøve
  • Nyttigt med heterogene prøver, da det reducerer chancen for, at der opstår en aflejring og får stemplet til at fryse
  • Gassteriliserbar
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale PTFE (stempel)
Til brug med (applikation) Væske- eller gasprøvetagning
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1025
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 25 ml
Produktlinje AccuDil
Til brug med (udstyr) 1000 Series Fortynder/Dispensere