Få mere at vide
1000 NTU-forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11536593 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11536593 100 ml 100ml
12736935 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11536593 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR1000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 DKK
    1635.95 DKK / 100ml
    Spare 134.05 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Oversigt Flydende format i en HDPE-flaske
Nøjagtighed Nøjagtighed± 1 % NTU
Turbiditet 1000 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 100 ml