Beskrivelse
Udvalg af tilbehør, reservedele til brug med Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flasker
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. pakke | Pakke med 4 |
| Volumen (metrisk) Rand | 1000mL |
| Til brug med (udstyr) | Fiberlite 1000 ml flaske |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI ikke-cytotoksisk |
| Produkttype | O-ring |