Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaske tilbehør
Artikelnummer. 16240921
Produkttype:
Friktionspude
O-ring
Værktøj
Artikelnummer. 16240921
Brand: Thermo Scientific™ 0971403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sortiment af tilbehør til brug med Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flasker
Udvalg af tilbehør, reservedele til brug med Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Farve Klar
Oversigt Værktøj til Thermo Scientific™ 1000 ml Fiberlite Flaske
Materiale Aluminium
Certificeringer/compliance USP Klasse VI ikke-cytotoksisk
Form Rund
Produkttype Værktøj
Til brug med (udstyr) Fiberlite 1000 ml flaske
Gennem lukkedispenseringen Ja