Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Artikelnummer. 15560194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1000 ml
6 x 1000 ml
8 x 1000 ml
Type:
Dække
Svingende spandrotor
Inkluderer:
Låg til rund spand (sæt med 2)
Rotor, runde spande, 1000 ml flasker
Rund spand (sæt med 2)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Type Inkluderer unitSize
15560194 1000 ml Svingende spandrotor Rund spand (sæt med 2) -
15540194 6 x 1000 ml Svingende spandrotor Rotor, runde spande, 1000 ml flasker Hver
15590194 8 x 1000 ml Svingende spandrotor Rotor, runde spande, 1000 ml flasker -
12803412 - Dække Låg til rund spand (sæt med 2) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15560194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003963
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør dine bioprocessingsmetoder effektivt og pålideligt med Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml eller 8 x 1000 ml svingende skovlrotorer.
De Thermo Scientific™ 1000mL BIOS svingende skovlrotorer er designet til brug med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocessing centrifuge. Disse rotorer, som leveres komplet med spande og flasker, er konstrueret til at forenkle driften af centrifugen og samtidig maksimere produktiviteten.
Opnå effektiv og pålidelig prøvebehandling med følgende funktioner:
  • 8 x 1000mL (8L) kapacitet ved 5.400 max rpm (8.500 xg max RCF) drift;
  • 6 x 1000mL (6L) kapacitet ved 4.600 max rpm (7.117 xg max RCF) drift
  • Thermo Scientific™ Eco-Spin™ forrude giver energibesparelser på op til 64 % sammenlignet med rotorer uden forrude
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ og Auto-ID™ muliggør øjeblikkelig lågåbning, opbevaring og rotoridentifikation, der sparer tid og beskytter integriteten af dine prøver
  • 2 års garanti
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsforrude og -spand, polypropylenflaske
Type Svingende spandrotor
Volumen 1000 ml
Til brug med (udstyr) 1000 mL svingende skovl rotorsæt
Inkluderer Rund spand (sæt med 2)
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.