Få mere at vide
Axygen™ 1000μ L Universal pipetterspidser: skrå, Maxymum Recovery
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Affaset
- Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Lav retention, Universel |
| Emballage | Hængslet stativ |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Materiale | Polypropylen |