Få mere at vide
Axygen™ 1000μ L Universal pipetterspidser: skrå, Maxymum Recovery
Artikelnummer. 11316184 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 5000
Artikelnummer. 11316184
Brand: Axygen™ T1000CL
Kompatibel med de mest populære mærker af pipetter
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Affaset
  • Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Bulk
Tip stil Lav retention, Universel
Emballage 1.000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs.
Til brug med (udstyr) Universal Fit