Få mere at vide
Eppendorf™ 1000 μL steril polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR-plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003293 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
Artikelnummer. 10503503
Brand: Eppendorf™ 0030502248
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoBind plader, fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Disse plader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. De nye polypropylenplader opfylder alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96