Få mere at vide
Eppendorf™ 1000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10440134 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
nr. pr. pakke:
20
5 poser af 4
80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10440134 Hvid 80 Pakke med 80
10453692 Grøn 5 poser af 4 Pakke med 20
10398992 Gul 20 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10440134 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030505204
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ren polypropylen. Eppendorf™ 1000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR-plader er højtydende plader til alle manuelle og automatiserede applikationer.
  • Disse polypropylenplader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering
  • Opfyld alle gældende SBS retningslinjer, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485
  • Recovermax - udtænkt rund bund med en brønd med glatte kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-sikker - højeste centrifugeringsstabilitet
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmer (PCR clean)
  • Autoklaverbar
  • Valgfrit tilgængelig med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 1000μ L
nr. pr. pakke 80