Få mere at vide
Eppendorf™ 1000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
nr. pr. pakke:
20
5 poser af 4
80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
Beskrivelse
- Disse polypropylenplader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering
- Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
- Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
- Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
- Høj kemikalieresistens
- G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
- Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
- LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
- Autoklaverbar
- Fås som ekstraudstyr med stregkode
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 1000μ L |
| nr. pr. pakke | 20 |