Få mere at vide
Brady™ 1000 Denier Cordura Nylon Lockout taske
Artikelnummer. 11716805 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11716805 Sort på rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11716805 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 806200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 DKK
    614.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.04 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opret dine egne lockout-sæt ved at fylde tasken med de lockout-enheder, du har brug for. Vores Lockout Satchel er lavet af 1000 denier rød cordura nylon med en 95 cm skulderrem.
  • Inkluderer låsbar frontlomme og to sidemesh-holdere.
  • Dimensioner: 100 x 380 x 355 mm (D x B x H)
  • Indhold medfølger ikke.
Tekniske data
Produkttype Lockout taske
Alternativt varenummer LOCKOUT SATCHEL M/ SKULDERREM
Farve Sort på rød
Mængde 1 stk.