Få mere at vide
Fisherbrand™ 100-brønds mikrorør opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15459123 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Array:
10 x 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Array Pakningsstørrelse
15459123 10 x 10 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15459123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 DKK
    263.90 DKK / Pakke med 5
    Spare 147.10 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gemmer op til 100 mikrorør og kryogene hætteglas. 100-brønds mikrorørsopbevaringsbokse giver robust og sikker opbevaring af mikrorør.
  • Til større opbevaringskrav på 1,5/2,0 ml mikrorør eller kryogene hætteglas.
  • Let-åbent hængslet låg med tryklås.
  • 100 brønde
  • Nå dia. 1,23 cm
  • Dimensioner: 5,6 x 6 x 2,2 tommer. (14,1 x 15,1 x 5,7 cm)
Tekniske data
Lukning inkluderet Hængslet låg med snaplås
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Holder Mikrocentrifugerør (1,5 til 2 ml)
Materiale Plast
Stillinger 1
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Mikrorør og kryogene hætteglas
Dimensioner (L x B x H) 14.1 x 15.1 x 5.7 cm
Længde (metrisk) 14.1 cm
Længde (engelsk) 5,6 tommer.
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Højde (engelsk) 2,2''
Diameter (metrisk) Brønd 1.23 cm
Produkttype Opbevaringsboks til mikrocentrifugerør
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 5.6 cm
Array 10 x 10
Bredde (metrisk) 15.1 cm