Få mere at vide
Fisherbrand™ 100-brønds mikrorør opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15579811 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15579811 Grøn Pakke med 5
15569811 Blå Pakke med 5
15589811 Gul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15579811
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevarer små hætteglas og mikrorør. Fisherbrand™ 100-brønds mikrorørsopbevaringsbokse holder indholdet på plads med hængslet låg, der kan lukkes.
  • Til større opbevaringskrav på 1,5/2,0 ml mikrorør eller kryogene hætteglas.
  • Let-åbent hængslet låg med tryklås
  • 100 brønde
  • Brønddia.: 12,3 mm
  • Mål: 141 x 151 x 57 mm
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukketype Hængslet låg
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Opbevaring af mikrorør
Holder 100 (1,5 til 2 ml rør)
Inkluderer Snap-Close hængslet låg
Mængde 5/Pk.
Rør Array 10 x 10
Dimensioner (L x B x H) 141 x 151 x 57 mm
Længde (metrisk) 141 mm
Bredde (metrisk) 151 mm
Højde (metrisk) 57 mm
Diameter (metrisk) Brønd 12.3 mm
Vægt (metrisk) 0.88 kg