Få mere at vide
Justrite™ 100% Recycled Polyethylene Ramp for Square EcoPolyBlend™ Spill Control Pallet
Beskrivelse
Ramp for 4-drum square pallets clips securely onto pallet and offers convenience when loading and unloading heavy drums.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Materiale | Genbrugt polyethylen |
| Dimensioner (L x B x H) | 33 x 10.25 x 49 in. |
| Bredde (engelsk) | 49 in. |
| Højde (engelsk) | 10.25 in. |
| Dybde (engelsk) | 33 in. |