Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Opbevaringsbokse i polypropylen med 100 pladser
Artikelnummer. 15570082 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Lilla
Neutral
Orange
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15570082
Brand: Bel-Art™ F188510015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevaringsbokse i polypropylen med 100 pladser giver kompakt, sikker opbevaring til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryohætteglas. I modsætning til papkasser vil de ikke nedbrydes, hvis de udsættes for fugt eller hård brug.
  • Great for organization on the bench, in the freezer, or during transport
  • Can be used at temperatures -80° C to +121°C
  • Hinged lids with snap tab open easily and close securely; clear translucent color always lets you see inside
  • Each box position is labeled with an alphanumeric grid
  • ‘No slide’ features molded in bottom and lid provide secure stacking
Ordreinfo
Frysestativer fås separat.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Tekniske data
Farve Lilla
Materiale Polypropylene
Form Square
Til brug med (applikation) For 0.5, 1.5 and 2.0mL Tubes and Cryo Vials
Holder 100 (0.5, 1.5 and 2 mL Tubes and Cryo Vials)
Antal rum 100
Antal steder 100
Produkttype Cryo Storage Box
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 154 x 143 x 56 mm
Længde (metrisk) 154 mm
Bredde (metrisk) 143 mm
Højde (metrisk) 56 mm