Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Opbevaringsbokse i polypropylen med 100 pladser
Artikelnummer. 15446343
Skift visning
Farve:
Diverse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15446343 Diverse Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15446343 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F188510016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    441.03 DKK / Pakke med 5
    Spare 85.97 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Opbevaringsbokse i polypropylen med 100 pladser giver kompakt, sikker opbevaring til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryohætteglas. I modsætning til papkasser vil de ikke nedbrydes, hvis de udsættes for fugt eller hård brug.
  • Fantastisk til organisering på bænken, i fryseren eller under transport
  • Kan bruges ved temperaturer -80° C til +121 °C
  • Hængslede låg med snapflig åbnes nemt og lukkes sikkert; klar gennemsigtig farve lader dig altid se indeni
  • Hver boksposition er mærket med et alfanumerisk gitter
  • ‘Ingen rutsjebane’ funktioner støbt i bund og låg giver sikker stabling
Ordreinfo
Frysestativer fås separat.
Disse kasser passer ikke i standard frysereoler
Tekniske data
Farve Diverse
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Til brug med (applikation) Til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryohætteglas
Holder 100 (0,5, 1,5 og 2 ml rør og kryohætteglas)
Antal rum 100
Antal steder 100
Produkttype Cryo opbevaringsboks
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 154 x 143 x 56 mm
Længde (metrisk) 154 mm
Bredde (metrisk) 143 mm
Højde (metrisk) 56 mm