Få mere at vide
100 NTU forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7159732 Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11576583
Brand: Reagecon CRSR100100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Oversigt Flydende format i en HDPE-flaske
Nøjagtighed Nøjagtighed± 1 % NTU
Turbiditet 100 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 100 mL