Få mere at vide
100 NTU forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11586583 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11586583 500 ml 500ml
11576583 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11586583 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR100500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3675.00 DKK
    3405.56 DKK / 500ml
    Spare 269.44 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Oversigt Flydende format i en HDPE-flaske GL45
Nøjagtighed Nøjagtighed± 1 % NTU
Turbiditet 100 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 500 ml