Få mere at vide
100 NTU forhold turbiditetsstandard, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
- Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
- Certificeret
- NIST sporbar
- Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
- Meget præcis
- Stabil
- EPA godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ratio Instrumenter |
| Oversigt | Flydende format i en HDPE-flaske |
| Nøjagtighed | Nøjagtighed± 1 % NTU |
| Turbiditet | 100 NTU± 1 % |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |