Få mere at vide
Labconco™ 100 ml pæreformet kolbe
Artikelnummer. 17213364 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17213364 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17213364 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7551600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 DKK
    858.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.03 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Pæreformet kolbe til CehtriVap-koncentratorer.
  • Borosilikatglas 100 ml kolbe med 19/22 STJ
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Kolbe
Volumen (metrisk) 100 ml