Få mere at vide
Hamilton™ 100μ L, Model 1710 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Volumen (metrisk):
100μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Specifikationsark
- Bind– 100μ L
- Sprøjtetype– Longlife Gastæt
- Sprøjte serie– 1700
- Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
- Stempel stil– X-stil
- Væskebane– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
- Autoklaverbar– Ingen
- Gassteriliserbar– Ja
- Tryk– 1000 psig (68,9 bar)
- Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
- Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
- Tønde indre diameter– 0,057 tommer (1,46 mm)
- Tønde ydre diameter– 0,305 tommer (7,75 mm)
- Std Needle Dead Volume– N/A
- Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Long Life UHMWPE sprøjter, PSD/6 sprøjter, instrument sprøjter |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |