missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hamilton™ 100μ L, Model 1710 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
100μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Specifikationsark
- Bind– 100μ L
- Sprøjtetype– Longlife Gastæt
- Sprøjte serie– 1700
- Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
- Stempel stil– Sidestolpemontering (XL)
- Væskebane– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
- Autoklaverbar– Ingen
- Gassteriliserbar– Ja
- Tryk– 1000 psig (68,9 bar)
- Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
- Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
- Tønde indre diameter– 0,057 tommer (1,46 mm)
- Tønde ydre diameter– 0,305 tommer (7,75 mm)
- Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Instrumentsprøjte med lang levetid |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion