Få mere at vide
Hamilton™ 100μ L 1700-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17834372
Skift visning
Nålemåler:
22 G
22s G
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Luer Lock, fast
Luer Tip
Luer-lås
Prøvelås
Materiale:
Borosilikatglas
PTFE
Rustfrit stål
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype Materiale
17834372 22 G Stump Cementeret PTFE
17834242 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer Tip PTFE
17894402 22s G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Cementeret Rustfrit stål
17844252 22s G Stump Cementeret PTFE
17824252 22s G Kegle Cementeret PTFE
17854242 22s G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Aftagelig PTFE
17814252 22s G Kegle Aftagelig Borosilikatglas
17864382 22s G Stump Cementeret Rustfrit stål
17844352 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Aftagelig PTFE
17804252 22s G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Prøvelås PTFE
17894392 Skik Skik Cementeret Borosilikatglas
17824412 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer-lås PTFE
17854212 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer Lock, fast Borosilikatglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17834372 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL81227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00 DKK
    2200.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 174.19 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
1700-seriens sprøjter er den gastætte version af 700-seriens sprøjter.
  • Denne serie af sprøjter er ideelle til dispensering af volumener op til 100μ L.
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,057 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0161 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1710 N Sprøjte
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Stump
Tilslutningstype Cementeret