Få mere at vide
Thermo Scientific™ 100% grafitrør til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. 10756144 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Conditionnement
10756144 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10444793 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,53 mm Pakke med 10
10110943 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,32 mm Pakke med 10
10409624 Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer 6,35 mm Pakke med 10
10311485 Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer 3,175 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10756144 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29053488
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sørg for pålidelige forbindelser til Thermo Scientific™ GC instrumenter med disse Thermo Scientific™ 100% grafitrør til Thermo Scientific Instruments .
Sikre optimal ydeevne af din Thermo Scientific™ GC instrument med Thermo Scientific™ Ferrules. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser. Alle hylstre leveres i individuelle blisterpakninger uden forurening.
Funktioner
  • Fås i 100% grafit, 15% grafit/85% vespel og SilTite metal
  • Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrule
Oversigt 0,1 til 0,25 mm ID; Thermo Instrumenter
Diameter (metrisk) 0,1 til 0,25 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Materiale 100% grafit
Mængde Pakke med 10 stk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.