Få mere at vide
Thermo Scientific™ 100% grafitrør til Thermo Scientific Instruments
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Sikre optimal ydeevne af din Thermo Scientific™ GC instrument med Thermo Scientific™ Ferrules. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser. Alle hylstre leveres i individuelle blisterpakninger uden forurening.
Funktioner
- Fås i 100% grafit, 15% grafit/85% vespel og SilTite metal
- Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pakket kolonne |
| Oversigt | 1/8 tommer OD; Agilent 5890, 6890, 6850 |
| Diameter (engelsk) | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) | 3,175 mm |
| Til brug med (udstyr) | Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer |
| Materiale | 100% grafit |