Få mere at vide
Thermo Scientific™ 100% grafitrør til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. 10110943 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 til 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10110943 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,32 mm Pakke med 10
10444793 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,53 mm Pakke med 10
10756144 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer 0,1 til 0,25 mm Pakke med 10
10409624 Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer 6,35 mm Pakke med 10
10311485 Agilent Injektorer og ikke-MS-detektorer 3,175 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10110943 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29053487
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Sørg for pålidelige forbindelser til Thermo Scientific™ GC instrumenter med disse Thermo Scientific™ 100% grafitrør til Thermo Scientific Instruments .
Sikre optimal ydeevne af din Thermo Scientific™ GC instrument med Thermo Scientific™ Ferrules. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser. Alle hylstre leveres i individuelle blisterpakninger uden forurening.
Funktioner
  • Fås i 100% grafit, 15% grafit/85% vespel og SilTite metal
  • Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Oversigt 0,32 mm ID; For Thermo Instrumenter
Diameter (metrisk) 0,32 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer og ikke-MS-detektorer
Materiale 100% grafit
Mængde Pakke med 10 stk.