Få mere at vide
Thermo Scientific™ 100% grafitrør
Artikelnummer. p-3336780 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
For Varian , Perkin-Elmer
Oversigt:
0,25 tommer ydre dia.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10659665
Brand: Thermo Scientific™ 29033405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sammensat af et blødt materiale, der er porøst for ilt, hvilket gør dem velegnede til de fleste applikationer undtagen GC/MS interfaceforbindelser
  • Nem at bruge
  • Dann et blødt greb med søjlen og giv en stabil tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 0,25 tommer ydre dia.
Til brug med (udstyr) For Varian , Perkin-Elmer