Få mere at vide
Abnova™ 100 basepar DNA-stige, Express
Artikelnummer. 16022575
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16022575 500μ L 500µL
1 options
Artikelnummer. 16022575 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0028.500uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af flere gentagelser af 100 bp fragmenter fra 100 bp op til 1000 bp.
  • Leveres i tilstrækkelig mængde til 100 ladninger med 4-5 ul pr. ladning.
  • Ikke designet til at kvantificere DNA-koncentration i en prøve.
  • Stiger fås færdigblandet som klar-til-brug format blandet med loading-dye-opløsning (Express).
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 500μ L
Opbevaringskrav Opbevares ved -°20 C Stabilt (ved stuetemperatur i 6 måneder)