Få mere at vide
Hirschmann™ 100-150 ml iltflaske
Artikelnummer. 11702293
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 til 150 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11702293 100 til 150 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11702293 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 6500183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.15 DKK
    506.60 DKK / Pakke med 2
    Spare 42.55 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Med standardslebet og affaset glasprop.
  • Acc. til Winkler
  • Hvide gradueringsmærker
  • Klart glas for fremragende klarhed
  • Præcisionsjusteret
  • Med etiketfelt
  • Individuelt serienummer på proppen og flasken
Tekniske data
Oversigt Standard jord 14/23
Volumen (metrisk) 100 til 150 ml
Markeringssted Ja
Materiale Glas
Prop Ja, glas
Højde (metrisk) 105± 10 mm