Få mere at vide
Abnova™ 10 x Taq Buffer
Artikelnummer. 16002575
Skift visning
Mængde:
1.8 mL
Pakningsstørrelse:
1.8ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16002575 1.8 mL 1.8ml
1 options
Artikelnummer. 16002575 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0024.1.8mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
10 x Taq Buffer er en klar til brug buffer, der skal bruges til Taq , Hot Taq , Rød Taq og lang Taq enzymer i PCR-reaktioner. Indeholder ikke MgCl2 .
Tekniske data
Til brug med (applikation) Standard PCR
Mængde 1.8 mL