Få mere at vide
10-Undecynsyre, TRC
Artikelnummer. 30451989
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30451989 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30451989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU789030100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecynoic Acid
CAS 2777-65-3
Molekylær formel C11H18O2
Mængde 100 mg
Synonym 10-Hendecynoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)CCCCCCCCC#C
IUPAC navn UNDEC-10-ynosyre
Molekylvægt (g/mol) 182.26
Formel vægt 182.1307