Få mere at vide
10-Undecynosyre, 96%
Artikelnummer. 11444894
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444894 25 g 25g
11434894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444894 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13815.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2777-65-3 | C11H18O2 | 182,263 g/mol
10-Undecynoic acid kan anvendes som en biokemisk probe i et assay til mikrosomal hydroxylering af laurinsyre (LA), baseret på HPLC med gennemstrømning af radiokemisk detektion. Det blev anvendt som modelforbindelse til at undersøge de mikrobølgeassisterede overfladeklikreaktioner katalyseret med Cu(II)/natrium L-ascorbat. Det er rapporteret som en meget selektiv irreversibel hepatisk hæmmerω - ogω -1-laurinsyrehydroxylaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
10-Undecynoic acid kan anvendes som en biokemisk probe i et assay til mikrosomal hydroxylering af laurinsyre (LA), baseret på HPLC med gennemstrømning af radiokemisk detektion. Det blev anvendt som modelforbindelse til at undersøge de mikrobølgeassisterede overfladeklikreaktioner katalyseret med Cu(II)/natrium L-ascorbat. Det er rapporteret som en meget selektiv irreversibel hæmmer af hepatiske ω- og ω-1-laurinsyrehydroxylaser.
Opløselighed Tungt opløseligt i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2777-65-3
Molekylær formel C11H18O2
Molekylvægt (g/mol) 182.263
MDL nummer MFCD00014389
InChI nøgle OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecynoic acid, hendecynoic acid, unii-2f79g7h1wy, undec-10-ynoicacid, acmc-1cp9s, undec-1-yn-11-oic acid, 4-02-00-01738 beilstein handbook reference
PubChem CID 31039
IUPAC navn undec-10-ynsyre
SMIL C#CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecynoic acid
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Kogepunkt 174 °C til 176 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 161 °C (321 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 1704918
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 182.26
Procent renhed 96%