Learn More
10-Undecyn-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11372627
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11372627 5 g 5g
11362627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11372627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11807.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2774-84-7 | C11H20O | 168.28 g/mol
10-Undecyn-1-ol udviser en antifungal aktivitet. Det bruges også til esterificering af pentansyre og stearinsyre i nærvær af lipase. Det anvendes også som et reagens ved fremstillingen af 11-brom-undec-1-yn ved at reagere med carbontetrabromid og triphenylphosphin. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Ud over dette tjener det som en forløber i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
10-Undecyn-1-ol udviser en antifungal aktivitet. Det bruges også til esterificering af pentansyre og stearinsyre i nærvær af lipase. Det anvendes også som et reagens ved fremstillingen af 11-brom-undec-1-yn ved at reagere med carbontetrabromid og triphenylphosphin. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Ud over dette tjener det som en forløber i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatible stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2774-84-7
Molekylær formel C11H20O
Molekylvægt (g/mol) 168.28
MDL nummer MFCD00041675
InChI nøgle YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecyn-1-ol, 10-undecynol, 11-hydroxyundecyne, 1-undecyn-11-ol, acmc-1cmhp, 11-hydroxy-1-undecyne, 10-undecyn-1-ol,, 10-undecyn-1-ol gc
PubChem CID 76015
IUPAC navn undec-10-yn-1-ol
SMIL C#CCCCCCCCCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 10-Undecyn-1-ol
Tæthed 0.873
Kogepunkt 110°C to 111°C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 5 g
Beilstein 1702764
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 168.28
Procent renhed 96%