Få mere at vide
10-Undecylen Aldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Undecylenic Aldehyde |
| CAS | 112-45-8 |
| Molekylær formel | C11H20O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2 |
| SMIL | C=CCCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | undec-10-ENAL |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.28 |
| Formel vægt | 168.1514 |