Få mere at vide
10-Undecylen Aldehyd, TRC
Artikelnummer. 30453081
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453081 25 g
1 options
Artikelnummer. 30453081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78883525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecylenic Aldehyde
CAS 112-45-8
Molekylær formel C11H20O
Mængde 25 g
Synonym 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
SMIL C=CCCCCCCCCC=O
IUPAC navn undec-10-ENAL
Molekylvægt (g/mol) 168.28
Formel vægt 168.1514