Få mere at vide
10-Undecenoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10387970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387970 500 mL Glasflaske 500ml
10042050 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171585000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 38460-95-6 | C11H19ClO | 202,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38460-95-6
Molekylær formel C11H19ClO
Molekylvægt (g/mol) 202.72
MDL nummer MFCD00000772
InChI nøgle MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference
PubChem CID 38042
IUPAC navn undec-10-enoylchlorid
SMIL ClC(=O)CCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)8COCl
Brydningsindeks 1,4532 til 1,4552
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 459
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 202.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10-Undecenoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.