missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10-Undecenoic acid zinc salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468506
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0914A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 10-Undecenoic acid zinc salt is a natural or synthetic fungistatic fatty acid, is used topically in creams against fungal infections, eczemas, ringworm, and other cutaneous conditions.

10-Undecenoic acid zinc salt is a natural or synthetic fungistatic fatty acid, is used topically in creams against fungal infections, eczemas, ringworm, and other cutaneous conditions.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Undecenoic acid zinc salt
Fysisk form Solid
CAS 557-08-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H38O4Zn
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc undecylenate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 4.4 mg/mL (10.19 mM)
SMIL C=CCCCCCCCCC([O-])=O.C=CCCCCCCCCC([O-])=O.[Zn+2]
Molekylvægt (g/mol) 431.91
Formel vægt 431.91
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.