Få mere at vide
10-Undecensyre, TRC
Artikelnummer. 30455541
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455541 100 g
30452632 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU788820100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-38-9
Molekylær formel C11 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
Synonym Undecylenic acid, Undec-10-enoic acid
IUPAC navn UNDEC-10-enosyre
SMIL OC(=O)CCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecylenic Acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Formel vægt 184.1463